VWR®, Kalibrointipunnukset, kalibrointipunnussarjat, luokka E2
Toimittaja: VWR Collection
611-8722EA 565 EUR
611-8722 611-8723 611-8724 611-8725 611-8726 611-8727 611-8728 611-8729 611-8731 611-8732 611-8733 611-8734 611-8735 611-8736 611-8737 611-8742 611-8743 611-8744 611-8745 611-8746 611-8747 611-8748 611-8749 611-8751 611-8752 611-8753 611-8754 611-8755 611-8756 611-8757 611-8454 611-8456 611-8455 611-8457 611-8458 611-8459 611-8460 611-4938 611-4939 611-4944 611-4945
VWR®, Kalibrointipunnukset, kalibrointipunnussarjat, luokka E2
Painot Kalibrointipainot
Painot on valmistettu kiinteästä, antimagneettisesta, kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu korkearesoluutioisille elektronisille vaakoille.
  • Metallilankapunnukset, 500 mg
  • Vähintään1 g:n punnuksissa on tunnistenumero jäljitettävyyden takaamiseksi
  • Saatavana COFRAC-sertifikaatilla varustettuna tai ilman sitä
Conform to OILM R111 recommendations.
Sertifikaatit: Conform to OILM R111 recommendations.
Tilaustiedot: All weight sets listed in the 'set contents' table are available with or without COFRAC certificate - please visitMore Product Information