VWR® Premium Analytical Balances
Toimittaja: VWR Collection
611-4793EA 1079.43 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Analytical Balances
Vaa'at
Valikoima 8 korkean tason saldot tarjoaa korkean tarkkuus ja toistettavuus yhdistettynä kulutusta kestävä LED kosketusnäyttö vakiosovelluksille laboratorio-, teollisuus- ja koulutus asetukset.
  • Erittäin tarkat tulokset (huippuluokan punnitustekniikka)
  • Nopeat stabilointiajat
  • Helppo puhdistaa ja kestää hyvin kemikaaleja
  • Ohjauspaneeli, korkea resoluutio, kosketusnäyttötoiminnot ja 8 kielivaihtoehtoa
  • Ylikuormitussuoja
  • Tulevaisuuden kestävä USB-tyypin C-liitäntä
  • Underbench-punnitus
  • Tiedonsiirto PC-taulukkona, PC-tekstinä ja Ascii-protokollina
  • 6 sisäänrakennettua