VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Toimittaja: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Vaa'at
Taloudellinen valikoima luotettavia ja tehokkaita analyyttisiä vaakoja. Kaikissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kattila.
  • Tarkista punnitus (hälytystoiminto), painojen summaus, näytteiden tiheysmääritykset ja kappaleiden laskentatoiminnot
  • Mahdollisuus ulkoiseen tai sisäiseen kalibrointiin, RS232 vakiona
  • Punnituskammio P×L×K: 162×171×225 mm
Käyttäjä voi valita kolme vaihtoehtoa malleille, joissa on sisäinen kalibrointi (merkitty i-kirjaimella mallin nimen lopussa):
Vaaka kalibroituu sisäisellä painolla painamalla CAL-painiketta