VWR®, Dekantteri, dekantterikuppi, kertakäyttöinen
Toimittaja: VWR Collection
611-1363EA 62.5 EUR
611-1363 611-1364 611-1365 611-1366 611-1367 611-1368
VWR®, Dekantteri, dekantterikuppi, kertakäyttöinen
Dekantterit
PS.
  • Sopii monenlaisiin annostelulaitteisiin
  • 5 ja 20 millilitran dekantterit soveltuvat hyvin liekkifotometrianalyyseihin
Edullinen dekantteri kaikenlaisiin sovelluksiin.