VWR®, Digitaaliajastin, yksikanavainen
Toimittaja: VWR Collection
609-0185EA 47.2 EUR
609-0185
VWR®, Digitaaliajastin, yksikanavainen
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
Laskeva ajanotto 99 minuutista ja 59 sekunnista.
  • Kovaääninen hälytys, soveltuu meluisiin ympäristöihin
  • Muistiasetus
  • Pienikokoinen
  • Automaattinen sammutus
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan magneetti, pöytäteline ja taskukiinnike.