Ajastin, digitaalinen
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41977040
609-0165EA 39.3 EUR
609-0165
Ajastin, digitaalinen
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
Interval timer with stopwatch and clock.
  • Stopwatch up to 23 hours, 59 minutes, 59 seconds
  • Interval timer up to 23 hours, 59 minutes, 59 seconds with alarm
  • LCD display, 6 digits
  • With clock
Toimitustiedot: Supplied with a clip, stand, magnetic attachment and battery (1,5 V).