Kaliumkarbonaatti, vedetön ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
60110-1KG 60110-5KG 60110-20KG
60110-1KGEA 60.53 EUR
60110-1KG 60110-5KG HONC60110-20KG
Kaliumkarbonaatti, vedetön ≥99.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Kaliumkarbonaatti
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Kaava: K₂CO₃
Kiehumispiste: Decomposition
Sulamispiste: 891 °C
Tiheys: 2,430 g/cm³ (19 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011382
CAS-numero: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm