Asetonitriili ≥99.5% (by GC)

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
60004-1LEA 158 EUR
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
Asetonitriili ≥99.5% (by GC)
Asetonitriili

Beilstein Number: 741857
RTECS Number: AL7700000
UNSPSC Code: 12191502

Kaava: H₃CCN
Kiehumispiste: 82 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: –46 °C
Tiheys: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 6 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 1.41 (vs air)
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR