4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
581500-500
581500-500EA 169 EUR
581500-500
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Kaava: C₉H₁₈NO₂
MDL numero: MFCD00006478
CAS-numero: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9