Steariinihappo, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
569398-100 569398-25
569398-100EA 584 EUR
569398-100 569398-25
Steariinihappo, Millipore®
Steariinihappo
Kaava: C₁₈H₃₆O₂
Kiehumispiste: 361 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 67 °C
Tiheys: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 196 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002752
CAS-numero: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable