HPLC-kolonni, Hypersil GOLD™ aQ
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
25305-154630 25305-102130 25305-052130 25305-014001 25305-012101 25303-154630 25303-153030 25303-152130 25303-052130 25303-032130 25303-014001 25303-013001 25303-103030 25303-104630 25303-012101 25305-152130 25305-254630 25303-102130 25305-153030 25305-104630 25305-252130 25305-054630 25305-013001 25303-011001 25303-254630
554-4391EA 745.45 EUR
554-4391 554-4681 554-4679 554-4674 554-4672 554-4309 554-4669 554-4668 554-4308 554-4655 554-4653 554-4652 554-4664 554-4666 554-4651 554-4683 554-4310 554-4663 554-4684 554-4389 554-4685 554-4388 554-4673 554-4650 555-7956
HPLC-kolonni, Hypersil GOLD™ aQ
Kromatografiakolonnit
Hypersil GOLD™ aQ -kolonnit ovat polaarisia endcapped C18 -kolonneja, joiden hallittu vuorovaikutusmekanismi auttaa säilyttämään ja erottelemaan polaariset analyytit.
  • Polaarisen endcapped C18 -faasin selektiivisyys on erilainen
  • Polaaristen analyyttien retentio ja erottelu
  • Erinomaiset piikkien muodot
  • Vakaa täysin vesipitoisessa liikkuvassa faasissa
The additional interaction mechanism often provides selectivity differences over the traditional alkyl chain chemistries, and offers a solution for the separation of polar compounds which exhibitMore Product Information