VWR®, Flash Chromatography Cartridges
Toimittaja: VWR Collection
554-0265EA 224 EUR
554-0265 554-3536
VWR®, Flash Chromatography Cartridges
Kromatografiakolonnit
Kestää kaikkia normaalifaasi käytettyjä liuottimia.
  • Mahdollistaa nesteen ja kiinteän näytteen käytön
  • Pitkittäisesti pakattu silika: ei hukkatilavuutta