Tasapohjaiset kammiot
Toimittaja: CAMAG
022.5150 022.5151 022.5250 022.5257 022.5259
552-0009EA 250 EUR
552-0009 552-0010 552-0015 552-0022 552-0024
Tasapohjaiset kammiot
TLC-kehityskammiot
Nämä tasapohjaiset kammiot mahdollistavat kromatogrammin kehittämisen säiliöatmosfäärissä, joka on osittain tai kokonaan kyllästetty liuotinhöyryillä. Kerroksen esikyllästysastetta ei voida säätää, ellei lisätarvikkeita käytetä.