HyperSep™-silikakolonnit kiinteäfaasiuuttoon
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
60108-711 60108-410 60108-426 60108-411 60108-317 60108-315 60108-409 60108-710 60108-712 60108-851 60108-853 60108-793
549-0894EA 176 EUR
549-0894 549-0890 549-0892 549-0891 549-0888 549-0887 549-0889 549-0893 549-0895 549-0898 549-0956 549-0896
HyperSep™-silikakolonnit kiinteäfaasiuuttoon
Kromatografiakolonnit
Polaarinen sorbentti, jota käytetään pääasiassa pidättämään analyytteja poolittomissa matriiseissa.
  • Erottaa tehokkaasti rakenteiltaan hyvin samankaltaiset yhdisteet
  • Adsorboi analyytit poolittomista liuottimista kuten hiilivedyistä, heikosti polaarisista estereistä ja eettereistä
  • Soveltuu käytettäväksi keskivahvana kationinvaihtimena vesipohjaisissa nesteissä