VWR®, Kromatografian ruiskut, kaasutiiviit mikroruiskut
Toimittaja: VWR Collection
549-0539EA 113 EUR
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Kromatografian ruiskut, kaasutiiviit mikroruiskut
Ruiskut Ruiskut kromatografiaan
Neulattomat mikroruiskut
Yleiskäyttöinen Luer-lukkoliitin automaattisiin näytteenottimiin ja nesteenkäsittelyvälineet.
Kaikki näytteen kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu neutraalista borosilikaattilasista ja teflonista. Tämä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja reagoimattoman näytteenkäsittely-ympäristön.
Interchangeable needles
549-0560 made from SUS304; 549-0565 made form chrome plated brass. 549-0560 needles for 1; 2,5; 5 and 10 ml gas-tight syringes. 549-0565 needles for 0,1 ml gas-tight syringes.
Männän PTFE-kärjet
Täysin vuotamaton tiiviste sekä nesteelle että kaasuille.