VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, Snap caps, push on, with septa, for DIN neck, 8 mm hole, 9,1 mm high, Kovuus: 45° shore A, Septumi: Transparent blue silicone/white PTFE, cross-slit, Paksuus: 1,3 mm
Toimittaja: VWR Collection
VWR®, Kromatografian näytekuppien tulpat, Snap caps, push on, with septa, for DIN neck, 8 mm hole, 9,1 mm high, Kovuus: 45° shore A, Septumi: Transparent blue silicone/white PTFE, cross-slit, Paksuus: 1,3 mm