Headspace crimp vials, ND20, La-Pha-Pack™
Toimittaja: LA PHA PACK
20090289 20090795 20090297 20091405 20090342 20090796
218-1213EA 0 EUR
218-1213 548-3090 548-3055 548-3056 548-3057 548-3091
Headspace crimp vials, ND20, La-Pha-Pack™
Näytevialit ja pienet näyteastiat
Clear and amber glass vials with a rounded or flat bottom and volumes from 5 to 20 ml and closures. A rounded bottom vial is more sturdy and resistant to high pressure during the heating process. Flat bottom vials are more appropriate for certain instruments.
  • Paineenalennusturvakorkit, joihin saatavilla monenlaisia septumeita
  • Magneettikorkit ja kaksoismetallikorkit automaattisille CTC Combi PAL ja Shimadzu AOC5000-näytteensyöttimille
  • Pharma-Fix-septumi (butyylia/PTFE:tä) saadaan aikaan paras tiiviys
  • Paksuseinäiset (1,2 mm) pullot kestävät suurta