Kromatografian ruiskut, kädessä pidettävä automaattinen analyyttinen ruisku, eVol® XR
Toimittaja: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 125 EUR
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Kromatografian ruiskut, kädessä pidettävä automaattinen analyyttinen ruisku, eVol® XR
Ruiskut Ruiskut kromatografiaan
eVol® on kahden tarkkuuslaitteen yhdistelmä: se koostuu digitaalisesti ohjatusta sähkömoottorista ja analyyttisestä XCHANGE®-ruiskusta. Tuloksena on digitaalisesti ohjattu positiivisen iskutilavuuden annostelujärjestelmä, joka voidaan ohjelmoida suorittamaan useita erilaisia nesteenkäsittelyyn liittyviä toimenpiteitä toistettavasti ja tarkasti.
  • Täsmälliset, käyttäjästä riippumattomat käsittelymenetelmät
  • Analyyttiset XCHANGE®-ruiskut voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti, jolloin yksittäisille nesteille ja menetelmille voidaan varata omat ruiskunsa, mikä