VWR® Safe-T-Flex, Koeputkien korkit
Toimittaja: VWR Collection
548-0710EA 63.2 EUR
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Koeputkien korkit
Tulpat ja korkit Koeputkitulpat
Safe-T-Flex korkit ovat ainutlaatuisen ja joustavan sulkemismenetelmän ansiosta helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Tiivis korkki ei vuoda eikä näyte haihdu. Korkki suojaa mm. erittäin infektoivien organismien kuten TB ja HTLV-III virusten aerosoleilta. Korkit on värikoodattu, joten ne on helppo tunnistaa, eikä tule ristiin-kontaminaatioita. Korkin voi helposti merkitä kirjoittamalla sen päälle. Korkit pysyvät tiukasti lukittuna eri asennoissa esim. kuljetuksen aikana. Nesteen pitävät korkit kestävät hyvin sentrifugointia, ravistelua ja ne voi säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa.