Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Varoitus
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 2100 EUR
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Kaava: C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL numero: MFCD00011921
CAS-numero: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0