Keräysastiat
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03063558 03063570 03063573 03063537 03063549 03064037 03064049 03064058 03064070 03064073 03064076 03064079
531-9144EA 74.1 EUR
531-9144 531-9145 531-9146 531-9142 531-9143 531-0825 531-0826 531-0827 531-0821 531-0822 531-0823 531-0824
Keräysastiat
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöröhaihduttimen pullot
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas tai muovipinnoite.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Pallomainen liitos KS 35/20, keskitetty, sopii kaikkiin pyöriviin haihduttimiin.