Centrifuge bottles, PC, with screw cap, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
3123-0250
525-2471EA 125 EUR
525-2471
Centrifuge bottles, PC, with screw cap, Nalgene®
Pullot Sentrifugipullot
PC, pyöreä pohja, voidaan autoklavoida PP-kierresulun kanssa
  • Läpinäkyvä, erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Kestää jopa 27 500 ×g:n voimaa
  • Käytä sovittimen 525-2401 kanssa