Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
3120-0250 3120-0500 3120-1000 3120-1010 3120-9500 3121-0250 3122-0250 3122-0500 3122-1000 3122-1010 3127-0250
525-2311EA 54.8 EUR
525-2311 525-2314 525-2316 525-2315 525-2313 525-2361 525-2331 525-2333 525-2335 525-2336 525-2341
Centrifuge bottles, PPCO/HDPE/PC/FEP, with screw cap, Nalgene®
Pullot Sentrifugipullot
With screw closure.
Käytettäessä 250 ml:n pulloja Sorvall GSA -roottorissa käytä sovitinta 525-2300. Enimmäisnopeuksilla tarvitaan tiivistekorkkeja, katso 525-2913, 525-2914 tai 525-2915.
PPCO
Läpinäkyvä, voidaan autoklavoida. Erinomainen kemikaalinkestävyys.
Kestää enintään 13200×g voimaa (250 ml), 4800×g voimaa (500 ml) ja 7100×g:n voimaa (1000 ml).
HDPE
Läpinäkyvä.
Kestää lämpötiloja –100 °C:een asti ja voimaa enintään 8000×g.
PC
Läpinäkyvä, voidaan autoklavoida.
Kestää enintään 27500×g voimaa (250 ml), 13700×g voimaa (500 ml) ja 7100×g voimaa (1000&More Product Information