Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 727 EUR
525-2317 525-0987
Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Pullot Sentrifugipullot
PPCO, jossa valkoinen PP-kierrekorkki ja silikonitiiviste.
  • Ergonominen muotoilu helpottaa näytteiden lataamista, poistamista ja varastointia. Sileät sisäseinämät eivät vahingoita hauraita soluja
  • PPCO on erittäin kemikaalinkestävää
  • Tämän steriloimattoman pullon enimmäiskäyttöikä on 50 jaksoa
  • Suositeltu käyttölämpötila-alue on 4 ...22 °C; varastointilämpötila alimmillaan 0 °C
  • USP VI:n mukainen, ei sytotoksiineja, ei-hemolyyttinen
Suunniteltu 12 litran keräysmäärän käsittelyyn yhdessä ajossa käytettäessä Thermo Scientific Sorvall® RC12BP -More Product Information