Sentrifugiputket
Toimittaja: KARTELL
2300 2302 300 301
212-0209EA 102 EUR
212-0209 212-0284 525-0475 525-0476
Sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
PP, kartiomainen pohja, voidaan autoklavoida.
  • Läpinäkyvä, erinomainen kemikaalien kestävyys
  • Kestää enintään 120 °C:n lämpötiloja
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable
Graduation lisäykset 0,2 ml 0,2 ml