VWR®, Sentrifugiputket, korkealuokkaiset
Toimittaja: VWR Collection
525-0400EA 140 EUR
525-0400 525-0402
VWR®, Sentrifugiputket, korkealuokkaiset
Putket Sentrifugiputket
PP, conical, with purple HDPE flat cap and integral sealing or plug-style cap and deep sealing area.
  • Sertifioitu, ei sisällä pyrogeenejä, sytotoksiineja eikä nukleaaseja
  • Saatavana kahdentyyppisiä korkkeja: litteä kierrekorkki, jossa tasainen pinta lisämerkintöjä varten, tai painettava tiivistekorkki, jolla putket voi sulkea tiiviisti ravistelijoissa ja vaakatasoinkubaattoreissa käyttöä varten
  • Helppolukuinen musta asteikko ja sivulla valkoinen kirjoitusalue pysyviä merkintöjä varten
  • Voidaan käyttää näytteiden säilytykseen ja jäädytykseen jopa –80 °C