Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteinen/jäähdyttävä, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Toimittaja: EPPENDORF
5804000.010 5804000.320 5804000.520 5805000.010 5805000.320 5805000.620
521-3502EA 4640 EUR
521-3502 521-3503 521-3504 521-3505 521-3506 521-3507
Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteinen/jäähdyttävä, 5804 / 5804 R (General Lab Product)
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
Centrifuge 5804/5804 R on nopea sentrifugi keskikokoisiin tarpeisiin. Se mahdollistaa molekyylisovellukset jopa 250 ml:n putkissa ja tarjoaa lisää kääntökauhaisia ​​ja kiinteäkulmaisia ​​roottoreita sekä syväkuoppalevykapasiteettia monipuolisuuden lisäämiseksi.
  • Automaattinen roottorintunnistus takaa turvallisuuden tunnistamalla roottorityypin ja asettamalla suurimman sallitun nopeuden
  • Ajan, lämpötilan (jäähdyttävät mallit), nopeuden/RCF:n ja sädearvojen ohjelmointi on helppoa ja nopeaa
  • Enintään 35 käyttäjän määrittämää ohjelmaa
  • Moottoroitu kannen lukitus
  • 58