Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät, Megafuge® 8 / 8R
Toimittaja: Thermo Scientific
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 3400 EUR
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Sentrifugit, pöytämalli, ilmajäähdytteiset/jäähdyttävät, Megafuge® 8 / 8R
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
These durable centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions and provide exceptional capacity in a compact design with a smart, simple interface.
  • Poikkeuksellisen hiljainen käyntiääni
  • Kosketusnäppäimet, esitallennetut ohjelmat ja salasanasuojaus mahdollisuus
  • Parametrit on helppo lukea selkeältä, taustavalaistulta näytöltä
  • Turvallisella Auto-Lock™-toiminnolla roottorin vaihto käy helposti ja nopeasti. Se myös helpottaa kammion puhdistamista.
  • Monia vaihtoehtoja bioturvalliseen sentrifugointiin, esimerkiksi sertifioidut ClickSeal® kansia on