Sentrifugit, pöytämalli, ilmastoidut/jäähdyttävät, ROTINA 380 / 380R
Toimittaja: Hettich
1701 1706
521-1153EA 6050 EUR
521-1153 521-1154
Sentrifugit, pöytämalli, ilmastoidut/jäähdyttävät, ROTINA 380 / 380R
Sentrifugit Pöytämalliset sentrifugit
The high performance benchtop centrifuges ROTINA 380 and ROTINA 380 R impress with state of the art technology, large capacity, extremely easy handling and exceptionally smooth and quiet running.
  • Käy pehmeästi ja hiljaisesti, hiileton ei tarvitse huoltoa
  • Metallirunko ja -kansi pitävät nopeuden vakaana, sentrifugikammio ja sisäkansi ovat ruostumatonta terästä
  • Ergonomisesti sijoitettuja painikkeita ja näyttöjä on helppo käyttää
  • Kannessa on lukitusmekanismi, jonka ansiosta kannen voi avata ja sulkea helposti yhdellä kädellä
  • Turvaominaisuudet:
More Product Information