Sentrifugit, mikrosentrifugit, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Toimittaja: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 1290 EUR
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Sentrifugit, mikrosentrifugit, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Sentrifugit Mikrosentrifugit
Nämä helppokäyttöiset mikrosentrifugit soveltuvat erinomaisesti tutkimuskäyttöön, ja erilaisiin käytännön sovelluksiin.
  • Erittäin pienikokoinen
  • Vakaa ja hiljainen
  • Erillinen Short Spin -painike nopeaan ja kätevään pikapyöritykseen
  • Kansi avautuu ajon päätyttyä automaattisesti, mikä säästää aikaa
  • Niissä on selkeä digitaalinen ajan ja nopeuden näyttö sekä ajastin 15 sekunnista 30 minuuttiin (MiniSpin®) tai 15 sekunnista 99 minuuttiin (MiniSpin® Plus)
  • Rungossa sisäänrakennettu akku
Toimitustiedot: Supplied with a fixed angle microtube rotor.