DURAN® Funnels with short stem, ribbed
Toimittaja: DWK Life Sciences
213523802 213524104 213524601 213525709 213526105
221-0139EA 32 EUR
221-0139 519-2547 221-1182 221-0140 221-0141
DURAN® Funnels with short stem, ribbed
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, ribbed walls.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
For rapid filtration. Cone angle 60°. Funnel lip is ground and fire-polished.