Fenoli, Calbiochem®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Vaara

516724-500
516724-500EA 339 EUR
516724-500
Fenoli, Calbiochem®
Fenoli
Kaava: C₆H₅OH
Kiehumispiste: 181,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 40,8 °C
Tiheys: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002143
CAS-numero: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR