Petrimaljat, steriili
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7232 7242 7245
516-8021EA 324 EUR
516-8021 516-8029 516-8032
Petrimaljat, steriili
Soluviljelyalustat Petrimaljat
PS-malja, selluloosa imutyyny. Sopii hyvin kalvosuodatintekniikkaa käyttäviin mikrobiologisiin analyyseihin. Imutyynyllisiä petrimaljoja voidaan käyttää elatusaineen kanssa tai agaria voidaan kaataa maljoihin, joissa ei ole imutyynyjä. Maljoihin sopii 47 mm:n membraanisuodatin.
  • Gammasäteilytetty, ei EtO-jäämiä ehkäisemässä mikrobikasvua
  • Helppokäyttöinen, avautuu helposti yhdellä kädellä, mutta sulkeutuu silti tiiviisti
  • Helposti pinottavissa, vie vähän tilaa laboratoriopöydällä tai inkubaattorissa