Vakuumisuodatussuppilo
Toimittaja: Sartorius
16306 16315
516-7015EA 301 EUR
516-7015 511-0132
Vakuumisuodatussuppilo
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Borosilicate glass, aluminium clamp, autoclavable.
Vacuum filtration unit for clarification, particle testing and hybridisation tests.
516-7016: Suodatintukena lasisintteri
511-0132: Suodatintukena PTFE-pinnoitettu teräsverkko