VWR®, Kvantitatiivinen suodatinpaperi
Toimittaja: VWR Collection
516-0847EA 20.9 EUR
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Kvantitatiivinen suodatinpaperi
Suodattimet Suodatinpaperit Kvantitatiivinen suodatinpaperi
424: Lyijy-, rauta- ja hopeasulfidin, alkalikarbonaatin, lyijykromaatin, arsenikin, antimonin, kadmiumin ja elintarvikkeiden suodatukseen. Maitotuotteiden hiekkapitoisuuden määritykseen. Paperimassan valkoisuuden määritykseen paperitehtaissa.
434: Hienojakoisten sakkojen, kuten lyijydioksidin, kalsiumfluoridin, nikkeli- ja sinkkisulfidin, kylmän bariumsulfaatin ja kuparioksidin analysointiin. Rasvoissa sekä eläin- ja kasviöljyissä olevien liukenemattomien epäpuhtauksien määritykseen.
454: Zirkoniumhydroksidin, alumiinihydroksidin, kobolttisulfidin ja muiden karkeiden tai hyytelömäistenMore Product Information