VWR® Extraction Thimbles, Grade 501
Toimittaja: VWR Collection
516-0261EA 121 EUR
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR® Extraction Thimbles, Grade 501
Uuttolaitteet ja uutoshylsyt Uutoshylsyt
Puhdasta puuvillaselluloosaa. Sopivat kaikkiin uutintyyppeihin (Soxhlet, Büchi, Gerhardt jne.).
  • Elintarvikkeiden vapaiden lipidien pitoisuuden ja maitojauheen rasvapitoisuuden määritykseen
  • Öljymäisten tuotteiden öljypitoisuuden määritykseen
  • Eri aineosien uuttoon ja kvantitointiin