Putkistot, vakuumiputkisto ja lisävarusteet
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5017 5014-N 5015-N
514-0589EA 2420 EUR
514-0589 516-0246 516-0247
Putkistot, vakuumiputkisto ja lisävarusteet
Manifoldit
The multi-well plate vacuum manifold is an anodised aluminium manifold that has been designed and optimised for the vacuum filtration of AcroPrep™, AcroPrep Advance, and AcroWell™ multi-well filter plates.
  • Toimitetaan täydellisenä, mukana tarvittava o-rengas ja tiiviste. Ohjauslohkossa on vakuumimittari, vakuumin mittausventtiili, vakuumin purkuventtiili ja ¼" letkuliitin vakuumiputkea varten
  • Vakuumiputkistossa on muovinen Delrin®-välilohko, joka on suunniteltu vakiomallisille 350 μl:n vastaanottolevyille ja jonka rakenne pienentää vastaanottolevyn ja