Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
10314712 10314714 10314744 10314745 10314747 10314751 10314752 10314753 10314766 10314765 10314726
515-6005EA 76.8 EUR
515-6005 515-6006 515-7004 515-7005 515-7006 515-7007 515-7008 515-7009 512-0645 512-0644 512-0610
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Suodattimet Suodatinpaperit Kvalitatiivinen suodatinpaperi
Nopea suodatinpaperi, jonka märkälujuus on suuri. Tasainen pinta helpottaa sakkojen puhdistamista.
  • Folded filters for easy use in applications involving a conical filter funnel
Näiden erittäin vahvojen suodatinpapereiden märkälujuus on erittäin suuri, sillä niihin on lisätty pieni määrä kemiallisesti vakaata hartsia. Normaaleissa kvalitatiivisissa käyttötarkoituksissa filtraattiin ei tule merkittäviä määriä epäpuhtauksia. Hartsit sisältävät kuitenkin typpeä, joten näiden luokkien suodattimia ei pidä käyttää esimerkiksi Kjeldahl-arvioinneissa.