Ilmastussuodatin, Acro® 50
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 492 EUR
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Ilmastussuodatin, Acro® 50
Suodattimet Ilmansuodattimet
Uudelleenkäytettävät suodattimet, joilla on erinomainen suorituskyky kriittisiin sovelluksiin, ihanteellinen käytettäväksi bioreaktorien ja fermentorien kanssa sekä aggressiivisten liuottimien suodattamiseen.
Hydrofobinen polypropeenilla tuettu PTFE-membraani, kotelo polypropeenia, voidaan autoklavoida