Ruiskusuodatin, Acrodisc® Versapor®
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4189 4190 4199 4487 4489 AP-4568 AP-4189 AP-4000 AP-4001 AP-4002 4488 4473
514-4002EA 255 EUR
514-4002 514-4104 514-4106 514-4024 514-4026 514-0482 514-0470 516-1000 516-1001 516-1002 PALL4488 PALL4473
Ruiskusuodatin, Acrodisc® Versapor®
Suodattimet Ruiskusuodattimet
Hyödyllinen paljon hiukkasia sisältävien vesipohjaisten näytteiden esisuodatuksessa, seerumin suodatuksessa ja liuotustestauksessa.
  • Increased pore size for reduced clogging
  • Maximized throughput
  • Wide range of pore sizes available
Hydrofiilinen akryylikopolymeerimembraani, kotelo polypropeeni (4, 13 ja PSF 25 mm) tai akryylia (25 mm)
The glass fiber membrane has very low extractables. Filters are made of 100% binder-free borosilicate glass fiber.
The Versapor® (acrylic copolymer) membrane filters feature large pore sizes ideal for prefiltration.More Product Information