VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, High Performance
Toimittaja: VWR Collection
514-0348EA 237 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307
VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, High Performance
Suodattimet Pullosuodattimet
Tämä vakuumisuodatusjärjestelmä on tarkoitettu puskuriliuosten, soluviljelyn ja mikrobiologian elatusaineiden sekä muiden biologisten nesteiden suodatukseen. Järjestelmässä oleva suurikokoinen korkean suorituskyvyn PES-kalvo on tehokas, ja läpivirtaus on paras mahdollinen. Kokonaisuuteen kuuluu ergonomisesti muotoiltu keräyspullo, jossa on tartuntasyvennykset sormille ja patentoitu tulppa. Sentrifugiputkesta ja suppilosta koostuvalla suodatusjärjestelmällä voi suodattaa nesteitä suoraan 15 tai 50 ml:n putkiin.
  • Quick-Connect™-jalusta tai statiivirengas vapauttaa kädet muihin