Bottle top vacuum filtration systems, without membrane, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 208 EUR
513-3001 513-3002 513-3003
Bottle top vacuum filtration systems, without membrane, Nalgene®
Suodattimet Pullosuodattimet
Polysulfoni, uudelleen käytettävä. Analyyttiseen tai steriiliin vakuumi- tai painesuodatukseen.
  • Säiliöön on merkitty asteikko
  • Kaksi sivuvartta sisähalkaisijaltaan 6 - 8 mm letkulle
  • Suodoksen steriilin säilyttämisen mahdollistava kansi kuuluu toimitukseen
Compatible with 47/50 mm membranes.
Toimitustiedot: Pidike ja keräyssäiliö, analyysilevy, sterilointilevy ja kansi.