Teollinen suodatinpaperi, Munktell
Toimittaja: Ahlstrom-Munksjö
200000 200001 200002 200003 200008 200012 200005 213156 200006
512-6131EA 113 EUR
512-6131 512-6130 512-6129 512-6128 512-6126 512-6124 512-6220 512-6198 512-6215
Teollinen suodatinpaperi, Munktell
Suodattimet Suodatinpaperit Kvalitatiivinen suodatinpaperi
Seuraavat suodatinpaperit ovat kääntöpuolella mainittujen teknisten vaatimusten mukaisia. Kohokuvioisten suodatinpaperien pinta-ala on suurempi, joten niiden suodatusajat ovat vastaavasti lyhyemmät. Niiden huokosrakenne on erittäin homogeeninen ja tiheä.
Luokka 3W: Nesteen nopea suodatus suojaukseen ja ilmanvaihtoon.
Luokka 1300: Nesteen nopea suodatus imeytykseen, suojaukseen ja öljyn suodatukseen.
Luokka 1310: Nesteen nopea suodatus imeytykseen, suojaukseen ja öljyn suodatukseen.
Luokka 1350: Nesteen nopea suodatus imeytykseen ja suojaukseen.
Luokka 1360: Nesteen nopea suodatusMore Product Information