Suodatuslaite Wittin mukaan, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 355 EUR
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Suodatuslaite Wittin mukaan, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatuslaite, lasia
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
Complete with interchangeable Lid and KECK™ assembly set.