Suodatussuppilo, Allihn, VitraPOR®
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
30301 30302 30303 30304 30300
511-3101EA 32.9 EUR
511-3101 511-3102 511-3103 511-3104 511-0241
Suodatussuppilo, Allihn, VitraPOR®
Suppilot Suodatussuppilot Mikrosuodatussuppilot
Borosilikaattilasia 3.3.
Integroitu sintrattu lasisuodatinlevy. Korkeus sintratun lasisuodatinlevyn yläpuolella: 100 mm.