Suodatussuppilo, VitraPOR®
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
22251 22252 22253 22254 22255 22261 22262 22263 22265 22264
511-3301EA 32.2 EUR
511-3301 511-3302 511-3303 511-3304 511-0378 511-0379 511-0380 511-0381 511-0383 511-0382
Suodatussuppilo, VitraPOR®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
Borosilikaattilasia 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Kiinteä suodatinlevy sintrattua lasia.