ROBU® VitraPOR® Glass Filter Discs, Standard
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
15100
15101
15102
15103
15104
15050
15200
15201
15202
15203
15204
15250
15251
15252
15253
15254
15300
15301
15302
15303
15304
15400
15401
15402
15403
15404
15500
15501
15502
15503
15504
15600
15601
15602
15603
15604
15653
15654
15700
15701
15702
15703
15704
15800
15801
15802
15803
15804
15900
15901
15902
15903
15904
15120
15121
15122
15123
15124
15655
15659
15705
15709
15805
15809
15905
15909
15651
15650
15129
15052
15053
15054
15055
15105
15109
15110
15111
15112
15113
15114
15115
15652
15125
15205
15209
15255
15259
15305
15309
15405
15409
15505
15509
15605
15609
15119
15051
52503
52704
52703
52702
52701
52700
52604
52603
52602
52601
52801
52504
52802
52502
52501
52500
52404
52403
52402
52401
52400
52304
52303
52302
52600
53004
53804
53803
53802
53801
53800
53504
53503
53502
52800
53500
53003
53002
53001
53000
52904
52903
52902
52901
52900
52804
52803
53501
51501
51703
51702
51701
51700
51604
51603
51602
51601
51600
51504
52300
51502
51801
51500
51404
51403
51402
51401
51400
51304
51303
51302
51301
51503
52002
52203
52202
52201
52200
52104
52103
52102
52101
52100
51704
52003
51800
52001
52000
51904
51903
51902
51901
51900
51804
51803
51802
52004
51300
52301
52204
1505F
1510F
1511F
1512F
1520F
1525F
1530F
5150F
5160F
5170F
5180F
5190F
5200F
1540F
1550F
1560F
1565F
1570F
1580F
1590F
5130F
5140F
511-0010EA
5.2
EUR
511-0010
511-0011
511-0012
511-0013
511-0014
511-0015
511-0020
511-0021
511-0022
511-0023
511-0024
511-0030
511-0031
511-0032
511-0033
511-0034
511-0040
511-0041
511-0042
511-0043
511-0044
511-0050
511-0051
511-0052
511-0053
511-0054
511-0060
511-0061
511-0062
511-0063
511-0064
511-0070
511-0071
511-0072
511-0073
511-0074
511-0078
511-0079
511-0080
511-0081
511-0082
511-0083
511-0084
511-0090
511-0091
511-0092
511-0093
511-0094
511-0100
511-0101
511-0102
511-0103
511-0104
511-0110
511-0111
511-0112
511-0113
511-0114
ROBU15655
511-0247
ROBU15705
ROBU15709
511-0345
511-0346
511-0347
511-0348
ROBU15651
ROBU15650
511-0344
ROBU15052
ROBU15053
ROBU15054
ROBU15055
ROBU15105
ROBU15109
511-0306
511-0307
511-0308
511-0309
511-0310
511-0341
ROBU15652
511-0343
ROBU15205
ROBU15209
ROBU15255
ROBU15259
ROBU15305
ROBU15309
ROBU15405
ROBU15409
ROBU15505
ROBU15509
ROBU15605
ROBU15609
511-0342
ROBU15051
511-0461
511-0472
511-0471
511-0470
511-0469
511-0468
511-0467
511-0466
511-0465
511-0464
511-0474
511-0462
511-0475
511-0460
511-0459
511-0458
511-0457
511-0456
511-0455
511-0454
511-0453
511-0452
511-0451
511-0450
511-0463
511-0487
511-0497
511-0496
511-0495
511-0494
511-0493
511-0492
511-0491
511-0490
511-0473
511-0488
511-0486
511-0485
511-0484
511-0483
511-0482
511-0481
511-0480
511-0479
511-0478
511-0477
511-0476
511-0489
511-0397
511-0417
511-0416
511-0415
511-0410
511-0409
511-0408
511-0407
511-0406
511-0405
511-0400
511-0448
511-0398
511-0420
511-0396
511-0395
511-0394
511-0393
511-0392
511-0391
511-0390
511-0389
511-0388
511-0387
511-0399
511-0435
511-0446
511-0445
511-0444
511-0443
511-0442
511-0441
511-0440
511-0439
511-0438
511-0418
511-0436
511-0419
511-0434
511-0433
511-0432
511-0431
511-0430
511-0429
511-0428
511-0427
511-0426
511-0425
511-0437
511-0386
511-0449
511-0447
ROBU1505F
ROBU1510F
ROBU1511F
ROBU1512F
ROBU1520F
ROBU1525F
ROBU1530F
ROBU5150F
ROBU5160F
ROBU5170F
ROBU5180F
ROBU5190F
ROBU5200F
ROBU1540F
ROBU1550F
ROBU1560F
ROBU1565F
ROBU1570F
ROBU1580F
ROBU1590F
ROBU5130F
ROBU5140F
ROBU® VitraPOR® Glass Filter Discs, Standard
Suodattimet
Suodatinkiekot
TEKNISET TIEDOT
Hakemus | Kaasujakauma nesteissä pienellä paineella, karkeasuodatus | Karkeasuodatus, kaasujakauma, nestejakauma, kaasupuhdistus | Alustava hienosuodatus, elohopeasuodatus, kiteisten kristallituotteiden valmistelu | Keskikarkeiden sakkojen analysointi, kaasun hienosuodatus, analyyttinen suodatus, erikoissuodatus | Analyyttinen hienosuodatus, hienojakoisten sakkojen analyysit ja valmistelu, sulku- ja paluuventtiili elohopealle | Gas distribution in liquids at low pressure, coarse filtration | Preparative fine filtration, mercury filtration, preparative work with coarse crystalline products | Analytical work with medium fine precipitates, fine gas filtration, analytical filtration, special filtration | Analytical fine filtration, analytical and preparative work with the finest precipitates, return and stop valve for mercury | Bacteria filtration, sterile filtration | Liquid and gas distribution, substrates for solids in fluid systems | Coarse filtration, gas distribution, liquid distribution, gas cleaning | Fine filtration |
Nimellinen huokoskoko | 160…250 µm | 100…160 µm | 40…100 µm | 16…40 µm | 10…16 µm | 160…250 µm | 40…100 µm | 16…40 µm | 10…16 µm | 1…1,6 µm | 250…500 µm | 100…160 µm | 4 - 5,5 µm |
Environmentally Preferable | |||||||||||||
Huokoisuus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 00 | 1 | Fine |