Nikotiiniamidi, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®

Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Varoitus

5.00299.9020
5.00299.9020EA 2100 EUR
5.00299.9020
Nikotiiniamidi, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Nikotiiniamidi
Kaava: C₆H₆N₂O
Kiehumispiste: 334 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 127…128 °C
Tiheys: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 182 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006395
CAS-numero: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR