Ammoniakkiliuos 7 N in methanol, Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

Synonyms: Ammoniakki

499145-1L
499145-1LEA 438.66 EUR
499145-1L
Ammoniakkiliuos 7 N in methanol, Fluka™
Ammoniakkiliuos
Kaava: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Tiheys: 0.779 g/cm3 (25 °C)
Leimahduspiste: 14 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011418
CAS-numero: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 3286
ADR: 3 II

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 6.5 - 7.5 mol/l
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR