(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem

487506-1 487506-5
487506-1EA 74.1 EUR
487506-1 487506-5
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Kaava: C₁₂H₁₅NO₈
MDL numero: MFCD00064088
CAS-numero: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR